Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942290-1G
OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA
24110
CZK
APOSOR942290-1G
APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00956049 CAS číslo: 45699-12-5 |