Tisk…
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942222-1G OR942222-5G
APOSOR942222-1GEA 1950 CZK
APOSOR942222-1G APOSOR942222-5G
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-bromocyclobutane-1-carboxylate
Vzorec: C₆H₉BrO₂
MW: 193,038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20625735
CAS číslo: 4935-00-6