Tisk…
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR942218-1G OR942218-250MG
APOSOR942218-1GEA 7180 CZK
APOSOR942218-1G APOSOR942218-250MG
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Vzorec: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18250271
CAS číslo: 276252-73-4