Tisk…
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942142-1G OR942142-250MG
APOSOR942142-1GEA 2940 CZK
APOSOR942142-1G APOSOR942142-250MG
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185227
CAS číslo: 342613-71-2