Tisk…
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942138-1G OR942138-5G
APOSOR942138-1GEA 612 CZK
APOSOR942138-1G APOSOR942138-5G
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol 95%
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
Vzorec: C₈H₁₆OSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160794
CAS číslo: 5272-33-3