Tisk…
2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR942076-1G OR942076-250MG
APOSOR942076-1GEA 20900 CZK
APOSOR942076-1G APOSOR942076-250MG
2-Chloro-3-methylaminopyridine 95%
2-Chloro-3-methylaminopyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646148
CAS číslo: 40932-43-2