Tisk…
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941940-1G OR941940-5G
APOSOR941940-1GEA 4960 CZK
APOSOR941940-1G APOSOR941940-5G
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine 95%
5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-ylamine
Vzorec: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159750
CAS číslo: 31803-00-6