Tisk…
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941928-10G OR941928-1G OR941928-5G
APOSOR941928-10GEA 12830 CZK
APOSOR941928-10G APOSOR941928-1G APOSOR941928-5G
Indan-1,2-dione-2-oxime 95%
Indan-1,2-dione-2-oxime
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463407
CAS číslo: 15028-10-1