Tisk…
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 16570 CZK
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12031715
CAS číslo: 80860-42-0