Tisk…
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941863-1G OR941863-250MG
APOSOR941863-1GEA 6020 CZK
APOSOR941863-1G APOSOR941863-250MG
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-methoxy-6-methylpyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO
MW: 157.598 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09260845
CAS číslo: 204378-42-7