Tisk…
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941742-1G OR941742-250MG
APOSOR941742-1GEA 8700 CZK
APOSOR941742-1G APOSOR941742-250MG
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole
Vzorec: C₉H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21641331
CAS číslo: 1027019-12-0