Tisk…
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941719-1G OR941719-250MG
APOSOR941719-1GEA 8700 CZK
APOSOR941719-1G APOSOR941719-250MG
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dimethyl-(5-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411127
CAS číslo: 147151-28-8