Tisk…
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-3-hydoxy-2-methylpyridine
OR941712-1G OR941712-250MG
APOSOR941712-1GEA 4530 CZK
APOSOR941712-1G APOSOR941712-250MG
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-methylpyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044277
CAS číslo: 118399-86-3