Tisk…
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941688-1G OR941688-250MG
APOSOR941688-1GEA 17990 CZK
APOSOR941688-1G APOSOR941688-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12068167
CAS číslo: 21022-73-1