Tisk…
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941653-1G OR941653-250MG OR941653-5G
APOSOR941653-1GEA 3440 CZK
APOSOR941653-1G APOSOR941653-250MG APOSOR941653-5G
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile 95%
3-Amino-1-benzofuran-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06334923
CAS číslo: 62208-67-7