Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941622-1G OR941622-250MG
APOSOR941622-1GEA 14820 CZK
APOSOR941622-1G APOSOR941622-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-5-ol
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656937
CAS číslo: 102877-50-9