5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941618-1G
OR941618-250MG
APOSOR941618-1GEA
2360
CZK
APOSOR941618-1G
APOSOR941618-250MG
5,6-Dichloropyridin-2-amine 95%
5,6-Dichloropyridin-2-amine
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂ MW: 163.005 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17012012 CAS číslo: 1192814-45-1 |