Tisk…
3-(Methylamino)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941589-1G OR941589-250MG
APOSOR941589-1GEA 3770 CZK
APOSOR941589-1G APOSOR941589-250MG
3-(Methylamino)phenol 97%
3-(Methylamino)phenol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16998628
CAS číslo: 14703-69-6