Methyl 2-bromoacrylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941547-1G
OR941547-5G
APOSOR941547-1GEA
5390
CZK
APOSOR941547-1G
APOSOR941547-5G
Methyl 2-bromoacrylate 98%
Methyl 2-bromoacrylate
Vzorec:
C₄H₅BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276754 CAS číslo: 4519-46-4 |