Tisk…
3-Acetamido-4-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methylpyridin-3-yl)acetamide
OR941452-1G
APOSOR941452-1GEA 1540 CZK
APOSOR941452-1G
3-Acetamido-4-picoline 98%
3-Acetamido-4-picoline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776942
CAS číslo: 52090-68-3