Tisk…
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941440-1G OR941440-5G
APOSOR941440-1GEA 6420 CZK
APOSOR941440-1G APOSOR941440-5G
2-Chloro-4,5-dimethylaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527213
CAS číslo: 1585-13-3