3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941430-1G
OR941430-250MG
APOSOR941430-1GEA
1660
CZK
APOSOR941430-1G
APOSOR941430-250MG
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone 95%
3'-Ethoxy-4'-methoxyacetophenone
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18375406 CAS číslo: 31526-71-3 |