Tisk…
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941422-1G OR941422-250MG
APOSOR941422-1GEA 16340 CZK
APOSOR941422-1G APOSOR941422-250MG
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16998110
CAS číslo: 57649-14-6