Tisk…
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941420-1G
APOSOR941420-1GEA 1990 CZK
APOSOR941420-1G
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione 95%
5-Hydroxyisoindoline-1,3-dione
Vzorec: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11101027
CAS číslo: 50727-06-5