2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941401-1G
OR941401-250MG
APOSOR941401-1GEA
13860
CZK
APOSOR941401-1G
APOSOR941401-250MG
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile 95%
2-(Methoxymethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18826226 CAS číslo: 494209-23-3 |