Tisk…
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941380-1G OR941380-5G OR941380-25G
APOSOR941380-1GEA 1290 CZK
APOSOR941380-1G APOSOR941380-5G APOSOR941380-25G
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-3-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156348
CAS číslo: 67083-28-7