2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941362-1G
OR941362-250MG
APOSOR941362-1GEA
22520
CZK
APOSOR941362-1G
APOSOR941362-250MG
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95%
2-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Vzorec:
C₁₃H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023484 CAS číslo: 27049-45-2 |