Tisk…
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941253-1G OR941253-250MG
APOSOR941253-1GEA 2110 CZK
APOSOR941253-1G APOSOR941253-250MG
N,5-Dimethylpyridin-2-amine 95%
N,5-Dimethylpyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411230
CAS číslo: 45715-13-7