Tisk…
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941227-1G OR941227-250MG
APOSOR941227-1GEA 20900 CZK
APOSOR941227-1G APOSOR941227-250MG
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene 95%
1-Chloro-4-cyclopropoxybenzene
Vzorec: C₉H₉ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17000492
CAS číslo: 17204-68-1