Tisk…
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1-(2-nitrophenyl)methanamine
OR941225-1G OR941225-5G
APOSOR941225-1GEA 2440 CZK
APOSOR941225-1G APOSOR941225-5G
N-Methyl-2-nitrobenzylamine 97%
N-Methyl-2-nitrobenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039891
CAS číslo: 56222-08-3