Tisk…
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941165-1G OR941165-250MG
APOSOR941165-1GEA 2360 CZK
APOSOR941165-1G APOSOR941165-250MG
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone 95%
2-Hydroxyphenylcyclopropyl ketone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24703561
CAS číslo: 128405-69-6