1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941139-1G
OR941139-250MG
APOSOR941139-1GEA
9260
CZK
APOSOR941139-1G
APOSOR941139-250MG
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone 95%
1-(2-Methoxypyridin-4-yl)ethanone
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10697715 CAS číslo: 764708-20-5 |