Tisk…
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941093-1G OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA 7670 CZK
APOSOR941093-1G APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198.262 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00471042
CAS číslo: 79201-39-1