Tisk…
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941085-100G OR941085-25G
APOSOR941085-100GEA 5030 CZK
APOSOR941085-100G APOSOR941085-25G
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione 95%
2H-Benzo[e][1,3]oxazine-2,4(3H)-dione
Vzorec: C₈H₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00600566
CAS číslo: 2037-95-8