Tisk…
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941075-1G OR941075-250MG
APOSOR941075-1GEA 22520 CZK
APOSOR941075-1G APOSOR941075-250MG
1-Methylindole-3-acetonitrile 95%
1-Methylindole-3-acetonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038157
CAS číslo: 51584-17-9