Tisk…
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR941050-1G OR941050-250MG
APOSOR941050-1GEA 8400 CZK
APOSOR941050-1G APOSOR941050-250MG
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)ethanone
Vzorec: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21363017
CAS číslo: 77344-68-4