(S)-Piperidin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR940988-5G
OR940988-25G
APOSOR940988-5GEA
5760
CZK
APOSOR940988-5G
APOSOR940988-25G
(S)-Piperidin-3-ol 95%
(S)-Piperidin-3-ol
Vzorec:
C₅H₁₁NO MW: 101,147 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08669819 CAS číslo: 24211-55-0 |