Tisk…
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940970-1G OR940970-250MG
APOSOR940970-1GEA 8440 CZK
APOSOR940970-1G APOSOR940970-250MG
3-Bromocinnolin-4-ol > 97%
3-Bromocinnolin-4-ol
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD20921550
CAS číslo: 19419-09-1