Tisk…
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940968-1G OR940968-250MG
APOSOR940968-1GEA 4200 CZK
APOSOR940968-1G APOSOR940968-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16999806
CAS číslo: 25934-52-5