Tisk…
3-Methylazetidin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR940936-1G OR940936-250MG
APOSOR940936-1GEA 9990 CZK
APOSOR940936-1G APOSOR940936-250MG
3-Methylazetidin-3-ol 95%
3-Methylazetidin-3-ol
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87.12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10565787
CAS číslo: 256931-54-1
UN: 1759
ADR: 8 III