2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940917-1G
OR940917-500MG
APOSOR940917-1GEA
12400
CZK
APOSOR940917-1G
APOSOR940917-500MG
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide 95%
2-Cyano-2-cyclopentylideneacetamide
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01923140 CAS číslo: 875-61-6 |