Tisk…
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940901-1G OR940901-250MG
APOSOR940901-1GEA 16470 CZK
APOSOR940901-1G APOSOR940901-250MG
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
trans-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105931
CAS číslo: 1408075-44-4