Tisk…
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-5-methoxybenzimidazole
OR940876-1G OR940876-5G
APOSOR940876-1GEA 1660 CZK
APOSOR940876-1G APOSOR940876-5G
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol 95%
(5-Methoxy-1H-benzoimidazol-2-yl)-methanol
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01073114
CAS číslo: 20033-99-2