Tisk…
3-Nitro-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940839-1G OR940839-250MG
APOSOR940839-1GEA 2610 CZK
APOSOR940839-1G APOSOR940839-250MG
3-Nitro-1H-indole 95%
3-Nitro-1H-indole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178651
CAS číslo: 4770-03-0