3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940818-1G
OR940818-250MG
APOSOR940818-1GEA
6190
CZK
APOSOR940818-1G
APOSOR940818-250MG
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
3-Chloro-2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Vzorec:
C₆H₉ClO₂ MW: 148,587 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093340 CAS číslo: 56663-75-3 |