Tisk…
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940716-1G OR940716-250MG
APOSOR940716-1GEA 23970 CZK
APOSOR940716-1G APOSOR940716-250MG
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate 95%
Ethyl 1-aminocyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02663001
CAS číslo: 1664-35-3