Tisk…
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940642-1G OR940642-5G
APOSOR940642-1GEA 2980 CZK
APOSOR940642-1G APOSOR940642-5G
1-(Trimethylacetyl)imidazole 95%
1-(Trimethylacetyl)imidazole
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784427
CAS číslo: 4195-19-1