Tisk…
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-1H-indol-5-ol
OR940620-1G OR940620-250MG
APOSOR940620-1GEA 3940 CZK
APOSOR940620-1G APOSOR940620-250MG
5-Hydroxy-3-methylindole 95%
5-Hydroxy-3-methylindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147.174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095210
CAS číslo: 1125-40-2