Tisk…
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4,5-dimethylthiazole
OR940618-1G OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA 8070 CZK
APOSOR940618-1G APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₅H₆ClNS
MW: 147,626 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17249933
CAS číslo: 56355-41-0