Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940590-1G OR940590-500MG OR940590-250MG
APOSOR940590-1GEA 8900 CZK
APOSOR940590-1G APOSOR940590-500MG APOSOR940590-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044763
CAS číslo: 123531-54-4